missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MICA Antibody (159227) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1300C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MICA Monoclonal antibody specifically detects MICA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF, Gene Knock-Out
Specifica
| MICA | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF, Gene Knock-Out | |
| 159227 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready, Knockout Validated | |
| FLJ60820, MGC111087, PERB11.1 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human MICA | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 100507436 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto