Learn More
Michigan Residual Solvents Mixture 470 100-1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 107-06-2, 75-83-2, 79-29-8, 78-78-4, 107-83-5, 96-14-0 |
| Quantità | 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Triacetin |