Learn More
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
Miconazole is used as an antifungal agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Miconazole |
| Tipo | Miconazole |
| Nota nome | Free Base |
| Forma fisica | Solid |
| Punto di fusione | 135°C |
| Residuo della combustione | < 0.2% |
| Perdita all'essiccatura | < 0.5% |
| Imballaggio | Vetro ambrato |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Miconazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .