Learn More
(±)-Miconazole nitrate salt, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15552223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15552223
Marca: Thermo Scientific Acros 291830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22832-87-7
Formula molecolare C18H15Cl4N3O4
Molecular Weight (g/mol) 479.14
Numero MDL MFCD00058161
InChI Key MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 68553
IUPAC Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Miconazole nitrate salt
Tipo (±)-Miconazole Nitrate Salt
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 2 h)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 479.14
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.