Learn More
Epredia™ Micro-Cassette, Coarse Mesh
Codice prodotto. 12543597 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Stile pori:
Fine Mesh
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12543597
Marca: Epredia™ 33124
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily process your smallest specimens with the Epredia™ Micro-Cassette, constructed entirely of stainless steel.
Highlights:
  • Positive clip-on cover for micro specimen
  • Available with fine or coarse mesh
Dimensions:
  • 0.79 × 0.197″ (20 × 5mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Fine Mesh
Profondità (sistema imperiale) 0.197 in.
Profondità (sistema metrico) 5 mm
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) 0.79 in.
Diametro (sistema metrico) 20 mm