Learn More
Fisherbrand™ Micro Insert for Shell Vial 4mL
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Descrizione | Micro Insert |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 0.4 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Micro Sampling |
| Volume (sistema metrico) residuo | <8 μL |
| Stile della base | Conical Bottom |
| Altezza (sistema metrico) | 43.45 mm |
| Quantità | 10 x 100 |