Learn More
SI Analytics™ Micro-Ostwald Viscometers
Codice prodotto. 10102081 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Micro-Ostwald Viscometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
10102081 Micro-Ostwald Viscometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10102081 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285404322
Spedizione stimata: 22-12-2026
Micro-Ostwald viscometers are calibrated for automatic measurement
  • Calibrated for automatic measurement
  • Type No. 517 20
  • Capillary No. II
  • Constant K = 0.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Micro-Ostwald Viscometer