Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatulas
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
35 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel construction
- Two sizes available
- Crevice-free
- Bright polish finish
Specifica
Specifica
| Product Type | Micro Spatula |
| Finitura | Bright Polish |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 35 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 2.5 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |