Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatulas
Codice prodotto. p-7146963 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
35 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15829581
Marca: Sampling Systems™ A1003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Micro-Spatulas are ideal for handling small quantities of powders and granules.
  • Stainless steel construction
  • Two sizes available
  • Crevice-free
  • Bright polish finish
Specifica
Product Type Micro Spatula
Finitura Bright Polish
Lunghezza (sistema metrico) lama 35 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 2.5 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm