Learn More
Cole-Parmer™ Essentials PTFE Stir Bar, Micro
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One-piece coating of PTFE resists corrosion, heat, and cold.
- Chemically inert stir bars won't contaminate liquid being stirred.
- Guaranteed to be leakproof.
- These micro stir bars feature strong alnico V magnets with one-piece coating of PTFE.
- Low-friction PTFE coating ensures smooth spinning and maximum energy transfer.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.08 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.2 in. |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 mm |
| Materiale | Alnico 5 Magnetic Core |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Stir Bar |