Learn More
Wheaton™ Micro-Stir™ Single Place Magnetic Stirrer
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 5-200 RPM speed range
- Programmable, remote control and alarm capable
- Brushless direct drive motor provides low maintenance
Specifica
Specifica
| Speed | 5 to 200 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Aluminum |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 15 w |
| Altezza (sistema metrico) | 92 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 203 mm |
| Requisiti elettrici | 100 to 240V, 50/60 Hz, 15w |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Impostazioni alimentazione | Programmable, remote control |
| Vedi altri risultati |