Learn More
Wheaton™ Micro-Stir™ Single Place Magnetic Stirrer
Codice prodotto. p-8014206 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10354271
Marca: Wheaton™ W900700C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured specifically for cell culture applications. Wheaton™ Micro-Stir™ Single Place Magnetic Stirrer is ideal for low speed shear mixing.
  • 5-200 RPM speed range
  • Programmable, remote control and alarm capable
  • Brushless direct drive motor provides low maintenance 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 5 to 200 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Aluminum
Tensione 230 V
Wattage 15 w
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Larghezza (sistema metrico) 203 mm
Requisiti elettrici 100 to 240V, 50/60 Hz, 15w
Frequenza 50/60 Hz
Impostazioni alimentazione Programmable, remote control
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) 15°C to 40°C
Tipo Agitatore magnetico
Peso (sistema metrico) 1.9 kg