missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH Nitrile Acc-Free

Codice prodotto. p-200080407
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
X-Small, 5.5/6
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16346901

Marca: Ansell 700101

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MICRO-TOUCH Nitrile Acc-Freeare nitrile, powder-free examination gloves with advanced allergy prevention.

  • Superior barrier protection and puncture resistance
  • Chlorinated inner surface for ease of donning
  • Protects from latex Type I allergy and minimizes chemical Type IV allergy

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Chlorinated Yes
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size X-Small, 5.5/6
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.08 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato