Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
Codice prodotto. 16336921
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 150
Codice prodotto. 16336921
Marca: Ansell 700155
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.
  • Protects from latex Type 1 allergies
  • 150-count packaging reduces waste
  • Textured fingertips for secure handling of medical instruments
  • Polymer inner coated for easy donning
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 2.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm