Learn More
BRAND™ Micro Tubes, Ungraduated, Without cap
Codice prodotto. 10278343 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10278343
Marca: BRAND™ 780763
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Micro Tubes are self-standing and accommodate a tamper-evident screw cap.
  • Graduated
  • Operating range: -196 to 121°C
  • Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tamper-Evident Screw Cap (not included)
Descrizione Self-standing
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore Transparent
Materiale Polypropylene
Temperature Range (Metric) −196 to 121°C
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma del fondo Self-standing