Learn More
Microbiologics™ Epower™ Staphylococcus aureus subsp. Aureus, ATCC™ 6538™†
Descrizione
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
- Biosafety Level: 2
- Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet
Order Info
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Specifica
Specifica
| ATCC® | 6538 |
| Livello di biosicurezza | 2 |
| Forma | Lyophilized Pellet |
| Product Type | QC Microorganism |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans. |
| Include | Product warranty and peel-off certificate of assay |
| Valore medio saggio | 1.0-9.9E+07 CFU per pellet |
| Tipo di imballaggio | Vial |
| Quantità | 10/Pk. |
| Specie | Staphylococcus aureus |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.