Learn More
Ismatec™ Santoprene™ Microbore 2-Stop Tube Sets
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
12
26
42
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Compatible with Masterflex L/S Multichannel pump head, small cartridges
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
Specifica
Specifica
| Descrizione | Microbore 2-Stop tube sets, Santoprene; 0.89 mm ID. Pk of 12. |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.035 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.89 mm |
| Materiale | Santoprene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.101 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.59 mm |
| Overall Length (English) | 1.25 ft. |
| Overall Length (Metric) | 0.38 m |
| Quantità confezione | 12 pack |
| Dimensioni dei tubi | 26 |
| Vedi altri risultati |