Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15865063 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore A-2-MTP
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
senza rotore
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Rotary Knob
Tastierino
manopole rotanti
Modello:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5430, manopole rotanti
Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Tamaño de la unidad:
1 set
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15865063
Marca: Eppendorf™ 5427000210
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacità 30 x 2 mL
Velocità max 17,500 rpm
RCF max 30,130 x g
Refrigerato No
Display grande LCD brillante
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25 cm
Livello di rumorosità < 58 dB(A) con rotore F-45-30-11
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
Temporizzatore da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 34 cm
Wattage 475 W
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
Dimensioni esterne (L x P x A) 330 x 420 x 250 mm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Keypad
Ventilato sì
Rotore incluso
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Modello Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado