Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette da microcentrifuga
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Arancione fluorescente
Blu
Blu fluorescente
Colori assortiti
Colori fluorescenti assortiti
Giallo
Giallo fluorescente
Lavanda
Naturale
Nero
Rosa
Rosa fosforescente
Rosso
Verde
Verde fosforescente
Dimensione della confezione:
5 confezioni
pezzi 5
Descrizione
- I colori del rack semplificano l'organizzazione dei campioni e l'identificazione visiva
- L'indice alfanumerico consente una facile identificazione delle provette
- Pannello laterale opaco per nastro o etichettatura diretta
- Le maniglie stampate offrono una presa sicura per il trasporto
- Utilizzabile per la conservazione in congelatore fino a -80°C (-112°F)
- Autoclavabile a 121°C (250°F)
- Dimensioni di ingombro (L x P x A): 21.3 x 11.4 x 2.7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifica
Specifica
| Include | Pannello con lato opaco per etichettatura |
| Product Type | Rack, microprovetta |
| Chiusura inclusa | No |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | A 121 °C |
| Colore | Arancione fluorescente |
| Capacità | Microprovette (96) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 96 |
| Forma | Rettangolare |
| Vedi altri risultati |