Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette da microcentrifuga
Codice prodotto. 15560072 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Arancione fluorescente
Blu
Blu fluorescente
Colori assortiti
Colori fluorescenti assortiti
Giallo
Giallo fluorescente
Lavanda
Naturale
Nero
Rosa
Rosa fosforescente
Rosso
Verde
Verde fosforescente
Dimensione della confezione:
5 confezioni
pezzi 5
Product Code. 15560072
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Può contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml da una parte e dall'altra provette per microcentrifuga di dimensione compresa tra 1.5 ml e 2.0 ml. 96 pozzetti su ciascun lato per tenere le provette in verticale, in array 8 x 12.
  • I colori del rack semplificano l'organizzazione dei campioni e l'identificazione visiva
  • L'indice alfanumerico consente una facile identificazione delle provette
  • Pannello laterale opaco per nastro o etichettatura diretta
  • Le maniglie stampate offrono una presa sicura per il trasporto
  • Utilizzabile per la conservazione in congelatore fino a -80°C (-112°F)
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
  • Dimensioni di ingombro (L x P x A): 21.3 x 11.4 x 2.7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Include Pannello con lato opaco per etichettatura
Product Type Rack, microprovetta
Chiusura inclusa No
Matrice 8 x 12
Autoclavabile A 121 °C
Colore Giallo fluorescente
Capacità Microprovette (96)
Materiale Polipropilene
Posizioni 96
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microprovette da 1,5 /2,0 ml
Quantità 5/conf.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -80 °C
Dimensioni (L x P x A) 213 x 114 x 27 mm
Lunghezza (sistema metrico) 213 mm
Larghezza (sistema metrico) 114 mm
Altezza (sistema metrico) 27 mm