Learn More
Heathrow Scientific™ Microcentrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Attached flat caps for easy one handed use
- 100% virgin polypropylene
- Certified DNase, RNase and Pyrogen-free
- Autoclavable
- Disposable
Specifica
Specifica
| Cap Style | Attached flat |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene (Virgin) |
| Altezza (sistema metrico) | 40.3mm |
| Imballaggio | 500/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | Attached Snap Cap |
| Vedi altri risultati |