Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con tappo di blocco a scatto
Codice prodotto. p-5074227 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Incolore
Naturale
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 ml
2,0 ml
RCF max:
26000xG RCF
30,000 x g
RCF 25.000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15442545
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le provette per microcentrifuga in polipropilene sono esenti da DNasi, RNasi e pirogeni
Polypropylene microcentrifuge tubes are DNase/RNase and pyrogen free
  • Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
  • Sterilizzabili in autoclave e in grado di sopportare temperature fino a -86 °C
  • Provette graduate disponibili in tre formati: 0,5 ml, 1,5 ml e 2,0 ml
Specifica
Cap Style Tappo di blocco a scatto
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2,0 ml
Colore Naturale
Materiale Polipropilene
Sterilità Non sterile
Graduated
RCF max RCF 25.000 x g
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm