Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
2 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 44 mm |
| Include | Base |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| RCF max | 17,000 G |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |