Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
2 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 44 mm |
| Include | Without base |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| RCF max | 20,000 G |
| Graduazioni | Up to 1.2 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |