Learn More
KARTELL Microchannel Micropipettes Stand
Click to view available options
Posizioni:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bench holder in transparent plastic material for 3 up to 6 Kartell micropipettes (Pluripet, Pluripet II, Fixopet, Labofix) or other brands.
- Strong structure, easy cleaning, wide base allowing great stability.
- Radiation sterilizable.
Specifica
Specifica
| Include | Plastic Bench |
| Product Type | Pipette Stand |
| Colore | Clear |
| Capacità | Pipettes |
| Materiale | Plastic |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |