Learn More
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor with Metricel™ Black Membrane
Codice prodotto. 17134401
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17134401
Marca: Cytiva 4764
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy to use, versatile, bulk packaged disposable filter funnels are ideal for microbial analysis.
  • Can convert to a Petri dish for culturing or easily remove the membrane for placing on separate agar dish
  • Not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Dimensione del poro 0.8 μm
Quantità 50/Pk.
Sterilità Sterile
Product Type Gridded Filtering Funnel
Materiale (membrana) Metricel Mixed Cellulose Ester