Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifuga MicroCL 21R
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-811127 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Include:
Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal
Descrizione:
Centrifuga MicroCL 21R, refrigerata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10733625
Marca: Thermo Scientific™ 75002470
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Accelerazione della routine di preparazione dei campioni grazie a questa microcentrifuga ad alta velocità (fino a 21,000 xg) e ampia capacità, disponibile con refrigerazione.
Supporto dei protocolli di microvolumi, come la preparazione di acido nucleico o di lisato proteico e la configurazione della reazione PCR il tutto con le microcentrifughe Thermo Scientific MicroCL 21R, dall'ingombro eccezionalmente ridotto. È possibile scegliere fra 7 rotori per microcentrifuga, studiati per garantire un accelerazione fino a 21,100 xg in appena 12 secondi. La refrigerazione garantisce un raffreddamento dalla temperatura ambiente a quella impostata in appena 9 minuti.
Supporto delle esigenze di separazione di microvolumi:
  • Straordinaria accelerazione fino a 21,000 xg in appena 12 secondi.
  • Le versioni refrigerate garantiscono un raffreddamento dalla temperatura ambiente a quella impostata in appena 9 minuti.
  • Scelta fra 7 rotori per microcentrifuga opzionali per trovare la soluzione ideale per l'applicazione:
    • Eccellente resistenza alla corrosione con i leggeri rotori polimerici.
    • Il rotore standard è in grado di centrifugare 24 provette per microcentrifuga in un'unica fila, dalle provette da 1.5 a 2.0 ml, ai mini-prep e alle colonne per centrifugazione.
    • Apertura e chiusura ergonomiche del rotore con un solo clic, design trasparente per una maggiore sicurezza e praticità con i coperchi di biocontenimento Thermo Scientific ClickSeal.
    • L'esclusivo rotore a doppia fila elimina la necessità di adattatori.
  • Funzionamento semplificato grazie ai comandi intuitivi, ai display di facile lettura e alla rapida chiusura del coperchio della centrifuga con un clic.
  • Design elegante, leggero e salvaspazio.
  • Di lunga durata, di facile pulizia e manutenzione.
  • Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente sicuro e senza stress
  • Conforme ai più recenti standard clinici e di sicurezza, inclusa la direttiva per la diagnostica in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2.0 ml
Velocità max 14800 rpm
RCF max 21,100 x g
Livello di rumorosità < 56 dBA
Gamma di temperatura -9° - +40 °C, ±1°
Certificazione/Conformità CSA, CE e IVD
Tipo Centrifuga da banco
Include Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal
Descrizione Centrifuga MicroCL 21R, refrigerata
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Warranty 2 Years
Refrigerato Yes
Run Time 1 - 99 min.
Standard IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale)
Dimensioni (A P Diam.) 12.9 x 11.6 x 17.5 in. (33.0 x 29.5 x 44.5 cm)
Net Weight 62.0lb. (28.0 kg)
Product Line Thermo Scientific
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Rotore 24 x 1.5/2 mL Rotor with Clickseal Biocontainment Lid