Learn More
Microcystin-LF solution, Fluka™
Codice prodotto. 15921081 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 15921081
Marca: Honeywell-Fluka R10971ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
5-8 μg/mL in methanol, analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Microcystin-LF solution
Imballaggio Glass Bottle
CAS 67-56-1, 154037-70-4
Punti di ebollizione 64°C to 65°C (The information regarding the boiling point is that of the solvent.)
Sinonimo Algae bloom standard; Algae bloom toxin; Biotoxin; Cyanobacterial toxin
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 986.16
Quantità 1 mL
Grado Analytical Standard