Learn More
IKA™ MF 10 Basic Microfine Grinder Drive
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MF 10 Basic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Powerful microfine grinder drive
- Easy to clean working surface made of stainless steel
- Heads are easily changeable
- Grinding heads not included
Specifica
Specifica
| Product Type | Microfine Grinder Drive |
| Dimensioni (L x P x A) | 300 x 320 x 380 mm |
| Requisiti elettrici | 230/115 V, 50/60 Hz, 1000 W |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MF 10 Basic |
| Altezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tensione | 230/115 V |
| Watt | 1000 W |
| Peso (sistema metrico) | 9.7 kg |
| Vedi altri risultati |