Learn More
Ansell MICROFLEX 31-103 Guanti monouso compostabili
Click to view available options
Size:
X-Small, Small
Medium, Large
X-Large, 2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Guanti compostabili monouso: I guanti MICROFLEX™ 31-103 raggiungono oltre il 90% di biodegradazione entro 180 giorni in impianti di compostaggio industriale
- Protezione certificata: Sono l'unico prodotto in miscela di PLA sul mercato con le certificazioni EN ISO 374-1 Tipo C ed EN ISO 374-5 virus.
- Imballaggio ecologico Imballati in sacchetti in PLA da 200 pezzi, per una minore quantità di rifiuti da imballaggio
- Riduzione delle emissioni Il processo di produzione usa 100% energia verde da energia solare e idroelettrica.
- Rischio ridotto di allergia: Non contengono siliconi né acceleranti e sono privi di allergeni
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | CE 0493, EN 13432, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 9001, OK compost INDUSTRIAL (TUV Austria), UKCA 0321 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 13432, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 9001, OK compost INDUSTRIAL (TUV Austria), UKCA 0321 |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 0.0007 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.018 mm |
| Show More |