Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Codice prodotto. 17818331
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Codice prodotto. 17818331
Marca: Ansell 92134110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanto monouso di nitrile con dita testurizzate
  • The MICROFLEX™ 92-134 disposable nitrile examination glove offers tactility and comfortable protection across numerous applications
  • The lightweight, soft and stretchy nitrile formulation offers a comfortable fit and feel with the tactile sensitivity needed for fine motor control
  • Designed with textured fingertips for secure handling of tools and materials
  • Testing with NA medical team
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) Category III, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 2X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 2.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Stile polso guanto Con bordino
Modello MICROFLEX 92-134 Versatility
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm