Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-243
Codice prodotto. 15743578
Click to view available options
:
Small 5.5 - 6
Codice prodotto. 15743578
Marca: Ansell™ 93243060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polso extralungo per una protezione superiore di avambraccio e prodotto
  • Progettato con polso lungo fino al gomito (400 mm/16 pollici) per garantire ulteriore protezione al braccio e maggiore sicurezza contro le contaminazioni incrociate.
  • Realizzato in una formulazione morbida di nitrile per assicurare comfort di vestibilità e di sensazione al tatto, mentre il disegno migliorato del polso contribuisce a prevenirne lo scivolamento.
  • Dita e palmo testurizzati garantiscono presa sicura in tutta una serie di applicazioni.
  • La formulazione in nitrile offre una maggiore resistenza chimica e alle perforazioni rispetto al lattice di gomma naturale.
  • I guanti sono imballati in sacchetti di polietilene per contribuire a proteggerne l'integrità.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità EN ISO 374-1-2016/Type B/KPT, EN ISO 374-5:2016/ Virus
Classificazione Category III
Area rivestita Nitrile
Materiale polso Nitrile
Descrizione Extra Long Cuff for Superior Forearm and Product Protection
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Grado Industrial grade
Hand Ambidestri
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 5.5
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile delle dita full fingers
Da utilizzare con (applicazione) Single use
Colore polso guanto Blue
Modello 93-243
Tipo di imballaggio 100 gloves in a bag; 10 bags in a carton
Quantità 1000 pieces
Serie Microflex series
Dimensioni (L x P) 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 400 mm