Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-864 MidKnight™ MAX Disposable Nitrile Gloves - Extended Cuff
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Maggior spessore (palmo 0,16 mm) per resistere allo strappo durante l'uso
- Il colore nero intenso nasconde la presenza di oli, grassi e sporcizia
- Polsino allungato per maggiore protezione su polso e avambraccio
- Interamente testurizzato per una presa sicura
- Senza silicone, per rispettare i processi di verniciatura e finitura
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Black |
| Monouso | Single-use |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Powdered | Powder Free |
| Size | 7 |
| Vedi altri risultati |