missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves

Codice prodotto. 30259518
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30259518

Marca: Ansell 93256100

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.

  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Hi-vis Orange
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 10
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.1 to 6.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.13 to 0.15 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato