Learn More
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene
Codice prodotto. p-7074282
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15509461
Marca: Ansell Edmont™ 73847090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La formulazione in neoprene morbido e flessibile garantisce un elevato comfort anche se indossati per lunghi periodi, consentendo al contempo una maggiore sensibilità tattile. I guanti Microflex 73-847 riducono lo sforzo muscolare e l'affaticamento delle mani, offrendo una migliore capacità di presa in condizioni umide.
  • Provide a more comfortable wear for longer periods
  • Textured fingers ensure a strong and secure grip
  • Deliver excellent wet and dry grip
  • Made without natural rubber proteins and powder to help protect workers from allergies, skin irritation and dryness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13485, PPED 89/686/EEC CATEGORY III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Applicazioni Laboratory
Colore Green
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Neoprene
Powdered Powder Free
Product Type Neoprene Gloves
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 73-847
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100 Pk.
Forza di trazione 18 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) 106 mm