Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
Codice prodotto. 16895440
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16895440
Marca: Ansell 93868120
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guanti in nitrile per esami ad alto rischio
  • Design a doppio strato e a due colori per due strati di protezione
  • Testato per la protezione contro le sostanze chimiche pericolose
  • Barriera protettiva avanzata (AQL 0,65)
  • Proprietà antiaderenti e non schiumogene per ridurre le interferenze durante il lavoro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0083 in.
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0081 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 12
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0083 in.
Spessore (sistema metrico) 0.21 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Da utilizzare con (applicazione) Handling hazardous substance and high-risk patients
Stile polso guanto Con bordino
Serie 93-868