Learn More
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blue Gloves
Codice prodotto. p-7162816
Click to view available options
Size:
Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 44
pezzi 500
Codice prodotto. 17785154
Marca: Ansell 93283090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blue nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.
  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under gloves
  • Cut-protective design resists tearing
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
FDA 510 (k) No
Modello MICROFLEX™ Mega Texture 93-283
Forza di trazione 28 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm