Learn More
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-287 Green Gloves
Codice prodotto. 17909231
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 44
pezzi 50
Codice prodotto. 17909231
Marca: Ansell 93287070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Green nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.
  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under-gloves
  • Cut-protective design resists tearing for product protection
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
  • 8 mil thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free
Materiale Nitrile
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 8.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
FDA 510 (k) No
Modello MICROFLEX™ Mega Texture 93-287
Forza di trazione 28 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm