missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-287 Green Gloves

Codice prodotto. p-7162817
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 44
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17909231

Marca: Ansell 93287070

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Green nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.

  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under-gloves
  • Cut-protective design resists tearing for product protection
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
  • 8 mil thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free
Materiale Nitrile
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 8.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
FDA 510 (k) No
Modello MICROFLEX™ Mega Texture 93-287
Forza di trazione 28 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato