Learn More
Contec™ Copertura per mocio in microfibra monouso MicroGenesis™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16535314 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 16535314
Marca: Contec™ MGMP0004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Copertura per mocio da utilizzare con mocio in microfibra, monouso, 100% sintetico MicroGenesis.
  • Microfibra sintetica
  • Mocio leggero ed economico
  • Monouso, copertura Av 6 mq
  • Ideale per la rimozione di sporco e particolati evidenti e sottili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 390 x 130 mm
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mocio MicroGenesis
Color-coded No
Materiale Microfibra sintetica