Learn More
Contec™ Copertura per mocio in microfibra monouso MicroGenesis™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
- Microfibra sintetica
- Mocio leggero ed economico
- Monouso, copertura Av 6 mq
- Ideale per la rimozione di sporco e particolati evidenti e sottili
Specifica
Specifica
| Dimensions | 390 x 130 mm |
| Product Type | Testina per mocio |
| Codice colore | Bianco |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Monouso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mocio MicroGenesis |
| Color-coded | No |
| Materiale | Microfibra sintetica |