Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm ScrewTin Autosampler Vial Caps with PTFE/Silicone Septa
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Pre-intagliato:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Pre-intagliato | No |
| Setto | PTFE, Silicone |
| N. per confezione | 100 |
| Product Line | MicroLiter |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 9 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 9 mm Autosampler Vials - MicroLiter |