Learn More
Hamilton™ Siringhe per autocampionatori PAL LC Microliter™ e Gastight™ con tecnologie CTC e LEAP
Codice prodotto. 13515830
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
Misura 22
Misura 22s
Tipo di collegamento:
Cementato
Fisso
Fixed
Lunghezza (sistema imperiale):
2 in.
2.2 in.
Modello:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13515830
Marca: Hamilton™ 204475
Per l'uso con CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt estesi e altri sistemi di autocampionamento
Syringes in this category are either 700 series Microliter or 1700 and 1000 series Gastight syringes. Microliter syringes have stainless steel plungers that are hand fitted to glass barrels and are designed for liquid sampling. Gastight syringes have PTFE plunger tips that create tight connections between syringe barrels and plungers allowing for liquid or gas sampling.
  • C-Line with high-temperature plunger tip
  • Adjustable plunger button for plunger tip clearance
  • PTFE/polymer for temperature stability
  • Hub and needle design for zero carryover
  • Polished and coated syringe glass barrel chemical inertness
  • Syringe terminations: fixed needle (FN), Luer tip cemented needle (LTN)
  • Blunt needle point style: 3
Fixed Needle (FN)
  • Found on CTC chromatography syringes
  • Direct attachment of needle to barrel
Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • For mid volume syringes
  • Needles are cemented into glass syringe barrels at points corresponding to zero graduation mark
  • Not autoclavable
  • Needle gauge is determined by syringe volume and are not user-selectable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago Misura 22s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.013 cm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.072 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.775 cm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.071 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56 mm
Product Type Siringa per autocampionatore Gastight™
Pressione max 68.9 bar
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 68°F
Modello 1702
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 25 μl
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt estesi e altri autocampiona
Tipo di collegamento Fisso