Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Syringes: Model 701 for Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 ALS GC
Designed to work with Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gas chromatography (GC) autosamplers
58.00€ - 355.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.26 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 6.6 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.71 in. |
Product Type | Microliter Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Modello | Numero dei punti dell'ago | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Modello | Numero dei punti dell'ago | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10722711
|
Hamilton™
80390 |
23s G | 701 N (Cemented Needle) | AS | 6 Pk. |
324.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10508502
|
Hamilton™
80357 |
23s G | 701 RN (Removable Needle) | AS | Ea. |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10340281
|
Hamilton™
80393 |
23 to 26s G | 701 N (Cemented Needle) | AS | Ea. |
60.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11567614
|
Hamilton™
80399 |
26s G | 701 N (Cemented Needle) | 2 | Ea. |
64.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10376741
|
Hamilton™
80387 |
23s G | 701 N (Cemented Needle) | AS | Ea. |
58.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10300331
|
Hamilton™
80359 |
23 to 26s G | 701 RN (Removable Needle) | AS | Ea. |
79.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10117070
|
Hamilton™
80391 |
calibri da 23 a 26s | 701 N (Ago cementato) | AS | Confezione da 6 |
355.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10156970
|
Hamilton™
80388 |
26s G | 701 N (Cemented Needle) | AS | Ea. |
61.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10442721
|
Hamilton™
80358 |
26s G | 701 RN (Removable Needle) | AS | Ea. |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10347012
|
Hamilton™
80389 |
26s G | 701 N (Cemented Needle) | AS | 6 Pk. |
323.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10055630
|
Hamilton™
80398 |
23s G | 701 N (Cemented Needle) | 2 | Ea. |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Le siringhe Microliter hanno uno stantuffo in acciaio inox da montare manualmente sul corpo in vetro e sono progettate per il campionamento di liquidi.
Terminazione delle siringhe
- Ago cementato (N) - per siringhe con volumi ridotti, gli aghi sono cementati nel corpo della siringa in vetro nel punto corrispondente allo zero della scala graduata. Con questa terminazione, il volume morto è limitato al volume interno dell'ago. Non autoclavabile. Il calibro dell’ago è determinato dal volume della siringa e non è selezionabile dall'utente.
- Ago rimovibile (RN) - Gli aghi sono rimovibili con design specifico Hamilton. Tale design consente di posizionare in modo preciso gli aghi al punto di graduazione zero della siringa. Gli utilizzatori possono selezionare la misura, la lunghezza e o lo stile della punta dell’ago per ottimizzare la siringa per applicazioni personalizzate. Inoltre, questo terminale consente di rimuovere l’ago senza aumentare il volume morto della siringa ed è adatto quando sussiste il rischio di ostruzione dell'ago. Autoclavabile una volta smontato. L'autoclavaggio ripetuto ridurrà la durata della siringa.
Tipi di punta dell'ago
- Tipo di punta 2 - punta dell'ago affilata, smussata, curva, non carotante consigliata per la penetrazione del setto. Calibri disponibili: 23s o 26s
- Tipo di punta AS - Punta dell'ago conica speciale utilizzata su siringhe di autocampionatori; la punta dell'ago non carotante è consigliata per la penetrazione del setto. Calibri disponibili: 23s, 26s, 23s-26s
Specifica
Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) | |
6.6 mm | |
Microliter Syringe | |
10°C | |
Agilent 7673, 7683, 6850 Automatic Liquid Sampler, Gas Chromatography Autosamplers |
0.26 in. | |
1.71 in. | |
50°F | |
10 μL |