Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-well Polystyrene Strip Plates
Click to view available options
Proprietà di legame:
High Binding
Medium Binding
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- For optical measurements
- Measuring light beam is not deflected by well profile
- Specifically treated to provide incresed protein binding
Specifica
Specifica
| Proprietà di legame | Medium Binding |
| Formato | Strip Plate |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Medium Binding |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Quantità | 100/Cs. |