Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre ELISA da 96 pozzetti in polistirene con fondo a F Microlon™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10043211
Click to view available options
Proprietà di legame:
High Binding
Medium Binding
Trattamento superficiale:
Microlon 200
Microlon 600
Design pozzetto:
Chimney Well
Standard Well
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 10043211
Marca: Greiner Bio-One 655081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le micropiastre ELISA Greiner BioOne™ Microlon™ in polistirolo a 96 pozzetti sono testate in un immunodosaggio colorimetrico per applicazioni di ricerca immunologica.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Tracebility from production through a defined LOT number system
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • The footprint is compatible with automated systems
  • Well to well spacing : 9 mm
  • Alphanumeric well coding
  • Suitable for transmission measurements
  • Specifically treated to provide an incresed protein binding
  • Well profile: F-bottom / standard (flat bottom) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame Medium Binding
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Microlon 600
Forma pozzetto Fondo a F (pozzetto a camino)
Quantità 40/Cs.
Design pozzetto Chimney Well