Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre ELISA da 96 pozzetti in polistirene con fondo a F Microlon™
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le micropiastre ELISA Greiner BioOne™ Microlon™ in polistirolo a 96 pozzetti sono testate in un immunodosaggio colorimetrico per applicazioni di ricerca immunologica.
170.00€ - 203.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polistirene |
Codice del prodotto | Marca | Proprietà di legame | Trattamento superficiale | Design pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Proprietà di legame | Trattamento superficiale | Design pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10577091
|
Greiner Bio-One
655061 |
High Binding | Microlon 600 | Standard Well |
198.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10144771
|
Greiner Bio-One
655001 |
Medium Binding | Microlon 200 | Standard Well |
203.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10043211
|
Greiner Bio-One
655081 |
Medium Binding | Microlon 600 | Chimney Well |
198.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10680932
|
Greiner Bio-One
655080 |
Medium Binding | Microlon 200 | Chimney Well |
170.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Esenti da DNasi, RNasi, DNA umano rilevabile
- Apirogene
- Prodotte in conformità alle linee guida DIN ISO 9001
- Rintracciabilità della produzione grazie al sistema di numerazione dei lotti
- Realizzate in polistirene trasparente
- Dimensioni compatibili con i sistemi automatizzati
- Distanza tra pozzetti: 9 mm
- Codifica alfanumerica dei pozzetti
- Adatte a misurazioni di trasmissione
- Trattate specificamente per fornire un legame proteico potenziato
- Profilo dei pozzetti: Fondo F/standard (fondo piatto)
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Polistirene | |
Fondo a F (pozzetto a camino) |
Without Lid | |
Trasparente | |
96 | |
40/Cs. |