Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs, lilac
Codice prodotto. 10559788 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10559788
Marca: Epredia™ B1000734BL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs.
  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 10 tubes of 75 cassettes each with lids attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Small Square Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 27 mm
Materiale Acetal Polymer
Product Type Biopsy Cassette