Learn More
Epredia™ Micromesh™ Loose Biopsy Cassettes, white
Codice prodotto. 12648306 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12648306
Marca: Epredia™ B1000735WH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Loose Biopsy Cassettes.
  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27 mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 1000 (four boxes of 250 cassettes each) with lids attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Small Square Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 27 mm
Materiale Acetal Polymer
Product Type Loose Biopsy Cassette