Learn More
Micronova™ Stainless Steel Compact Cart and Bucket System
Codice prodotto. 15800510 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Double Bucket Cart
Triple Bucket Cart
Dimensions:
21 x 25.5 x 17 in.
21 x 38.5 x 17 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15800510
Marca: Micronova™ C93
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A compact and highly maneuverable stainless steel cart system with 360° rotation Prevenz Antimicrobial Wheels and smooth, molded stainless steel buckets. Available in single, double and triple bucket configurations.
The Micronova Stainless Steel Compact Cart Systems feature electropolished 304 stainless steel carts, available in single, double and triple bucket configurations. The included stainless steel buckets are molded with no ridges or seams to harbor bacteria.
  • Compact and highly maneuverable cart system
  • Electropolished 304 stainless steel cart and buckets
  • Prevenz Antimicrobial Wheels with 360° rotation
  • Available in single, double and triple bucket configurations
  • Durable bacteria-resistant construction
  • Rectangular buckets accept 18 inch wide mops
  • Compatible with MegaWringer and Slim-T Wringer
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Triple Bucket Cart
Capacità (sistema metrico) 30.3 L/Bucket, 90.8 L total
Materiale Stainless Steel (304), Electropolished, Polyketone
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 gal.
Care Instructions Store at Ambient Temperature. Rinse to remove disinfectant before Autoclave or Storage
Dimensions 21 x 38.5 x 17 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning Walls, Floors and Ceilings
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slim-T Wringer series, fits 18 in. W mops
Altezza (sistema imperiale) 17 in.
Altezza (sistema metrico) 43.2 cm
Include Three 8 gal. Buckets
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in.
Lunghezza (sistema metrico) 53.3 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 38.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 97.8 cm